missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-Lofexidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Lofexidine |
| CAS | 81447-78-1 |
| Molekylformel | C11 H12 Cl2 N2 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole, 2-[(1R)-1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, (R)-, 2-[(1R)-1-(2,6-Dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole, (-)-Lofexidine, (R)-(-)-Lofexidine, Levlofexidine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15)/t7-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2 |
| IUPAC-namn | 2-[(1R)-1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.13 |
| Formel vikt | 258.0327 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?