Läs mer
(R)-Lotaustralin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lotaustralin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO6/c1-3-11(2,5-12)18-10-9(16)8(15)7(14)6(4-13)17-10/h6-10,13-16H,3-4H2,1-2H3/t6-,7-,8+,9-,10+,11?/m1/s1 |
| Formel vikt | 261.1212 |
| Procent renhet | >95% |