Läs mer
(R)-(-)-Mandelsyra, 98 %
Beskrivning
(R)-(-)-Mandelsyra, används som en antiseptisk ingrediens, särskilt mot urinvägsinfektioner. Mandelsyra och dess derivat används för att tillämpa de dubbla aktiviteterna som ett antibakteriellt medel och som ett medel mot åldrande. Det används som en mellanprodukt för syntes av målmolekyler för andra tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
(R)-(-)-Mandelsyra, används som en antiseptisk ingrediens, särskilt mot urinvägsinfektioner. Mandelsyra och dess derivat används för att tillämpa de dubbla aktiviteterna som ett antibakteriellt medel och som ett medel mot åldrande. Det används som en mellanprodukt för syntes av målmolekyler för andra tillämpningar.
Löslighet Det är delvis
lösligt i vatten, fritt lösligt i isopropyl och etylalkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Ljuskänslig. Stabil under vanliga förhållanden. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-Mandelic acid |
| Smältpunkt | 130°C to 134°C |
| Beilstein | 2691094 |
| Löslighetsinformation | It is partly soluble in water,freely soluble in isopropyl and ethyl alcohol. |
| Formel vikt | 152.15 |
| Procent renhet | 98% |
| Kvantitet | 25 g |
| Optisk rotation | -153° (c=5 in Water) |
| Känslighet | Ljuskänslig |
Säkerhet och hantering
- D-(-)-Mandelic acid
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: D-(-)-Mandelic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.