Läs mer
(R)-(-)-Mandelsyra, 98 %
Product Code. 11427836
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11427836 100 g 100g
11407836 5 g 5g
11417836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11427836 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14767.22
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 611-71-2 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
(R)-(-)-Mandelsyra, används som en antiseptisk ingrediens, särskilt mot urinvägsinfektioner. Mandelsyra och dess derivat används för att tillämpa de dubbla aktiviteterna som ett antibakteriellt medel och som ett medel mot åldrande. Det används som en mellanprodukt för syntes av målmolekyler för andra tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(-)-Mandelsyra, används som en antiseptisk ingrediens, särskilt mot urinvägsinfektioner. Mandelsyra och dess derivat används för att tillämpa de dubbla aktiviteterna som ett antibakteriellt medel och som ett medel mot åldrande. Det används som en mellanprodukt för syntes av målmolekyler för andra tillämpningar.
Löslighet Det är delvis
lösligt i vatten, fritt lösligt i isopropyl och etylalkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Ljuskänslig. Stabil under vanliga förhållanden. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 611-71-2
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00064251
InChI-nyckel IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
PubChem CID 11914
ChEBI CHEBI:17656
IUPAC-namn (2R)-2-hydroxi-2-fenylättiksyra
LEDER O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Mandelic acid
Smältpunkt 130 °C till 134 °C
Kvantitet 100 g
Optisk rotation -153° (c=5 i vatten)
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Den är delvis löslig i vatten, fritt löslig i isopropyl och etylalkohol.
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.