Läs mer
(R)-(-)-Mandelsyra, ChiPros 99+%, ee 99+%
Produktkod. 11329655
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329655 5 g 5g
11339655 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329655 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19116.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 611-71-2 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-71-2
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00064251
InChI-nyckel IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
PubChem CID 11914
ChEBI CHEBI:17656
IUPAC-namn (2R)-2-hydroxi-2-fenylättiksyra
LEDER O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Mandelic acid
Smältpunkt 131°C to 135°C
Anteckningar om analysprocent ee≥ 99 %
Beilstein 2691094
Formel vikt 152.15
Procent renhet ≥99%
Kvantitet 5 g
Optisk rotation -153° (c=5 in Water)
Känslighet Ljuskänslig
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.