Läs mer
(R)-(-)-mandelsyra, TRC
Produktkod. 30133738
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133738 10 g
30012543 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133738 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM16253010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-71-2
Molekylformel C8 H8 O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Synonym (2R)-Hydroxyphenylacetic Acid, Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP), (R)-Mandelic acid, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (αR)-, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (R)-, Mandelic acid, D- (8CI), (αR)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (-)-(R)-Mandelic acid, (-)-D-Mandelic acid, (-)-Mandelic acid, (-)-α-Hydroxyphenylacetic acid, (2R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-(-)-Hydroxyphenylacetic acid, (R)-(-)-Mandelic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-Amygdalic acid, (R)-Hydroxy(phenyl)acetic acid, (R)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (R)-α-Hydroxyphenylacetic acid, D(-)-Mandelic acid, D-2-Phenylglycolic acid, D-Mandelic acid
IUPAC-namn (2R)-2-hydroxy-2-fenyleddiksyra
LEDER O[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Mandelic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Formel vikt 152.0473
Procent renhet >95%
Kvantitet 10 g