missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R-Mannostatin A, Hydrochloride (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-Mannostatin A, Hydrochloride |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3S.ClH/c1-11-6-2(7)3(8)4(9)5(6)10;/h2-6,8-10H,7H2,1H3;1H/t2-,3+,4+,5+,6+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 215.0383 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?