Läs mer
(R)-(+)-Menthofuran (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-Menthofuran |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7-3-4-9-8(2)6-11-10(9)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t7-/m1/s1 |
| Formel vikt | 150.1045 |