Läs mer
(R)-Mephenytoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Mephenytoin |
| CAS | 71140-51-7 |
| Molekylformel | C12H14N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl-, (5R)-, 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl-, (R)-, (5R)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (-)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin, (-)-Mephenytoin, (-)-Mesantoin, (5R)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, (R)-Mephenytoin, l-Mephenytoin |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/t12-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@]1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vikt | 218.1055 |