missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-(-)-Mepivacaine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-Mepivacaine Hydrochloride |
| CAS | 34333-72-7 |
| Molekylformel | C15 H22 N2 O . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (R)-(-)-Mepivacaine Hydrochloride, (2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride, (-)-Mepivacaine Hydrochloride, (R)-Mepivacaine Hydrochloride, D-(-)-Mepivacaine Hydrochloride, D-Mepivacaine Hydrochloride, (R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H/t13-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CN1CCCC[C@@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| IUPAC-namn | (2R)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.809 |
| Formel vikt | 282.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?