Läs mer
(R)-Methyl 5-Oxopyrrolidine-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Methyl 5-Oxopyrrolidine-2-carboxylate |
| CAS | 64700-65-8 |
| Molekylformel | C6H9NO3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (R)-5-(Methoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone, (R)-Methyl 2-pyrrolidone-5-carboxylateMethyl (R)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, Methyl (R)-pyroglutamate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | methyl (2R)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.14 |
| Formel vikt | 143.0582 |