Läs mer
(R)-α-Methylphenylalanine hydrate, 98%, 98% ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 11905381 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11905381 100 mg 100mg
11915381 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11905381 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441291000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 17350-84-4
Molekylformel C10H13NO2·xH2O
Molekylvikt (g/mol) 197.23
InChI-nyckel HYOWVAAEQCNGLE-SNVBAGLBSA-N
Synonym r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, alpha-methyl-d-phenylalanine, alpha-methyl-d-phe, 2r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, a-benzyl-d-ala, d-alpha-methyl phenylalanine, h-alpha-me-d-phe-oh, r-2-amimo-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, alpha-benzyl-d-ala
PubChem CID 7023409
IUPAC-namn (2R)-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid
LEDER CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-α-Methylphenylalanine hydrate
Namnnotering 98% ee
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >233°C
Färg White to Yellow
Enantiomert överskott 98.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 100 mg
Specifik rotation 18
Formel vikt 197.23
Procent renhet 98%,98% ee
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • (R)-alpha-Methylphenylalanine hydrate