missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-Metoprolol-D7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Metoprolol-d7 |
| CAS | 1292907-84-6 |
| Molekylformel | C15H18D7NO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (2R)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3/t14-/m1/s1/i1D3,2D3,12D |
| LEDER | COCCC(C=C1)=CC=C1OC[C@H](O)CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (R)-1-(4-(2-methoxyethyl)phenoxy)-3-((propan-2-yl-d7)amino)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.41 |
| Formel vikt | 274.23 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?