Läs mer
R-(-)-Mexiletine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-(-)-Mexiletine Hydrochloride |
| CAS | 81771-86-0 |
| Molekylformel | C11 H17 N O . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2R)-1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanamine Hydrochloride, (-)-(R)-Mexiletine Hydrochloride, (-)-Mexiletine Hydrochloride; |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H/t10-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.C[C@@H](N)COc1c(C)cccc1C |
| IUPAC-namn | (2R)-1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.72 |
| Formel vikt | 215.1077 |