missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress (R)-MG-132
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.0% |
| CAS | 1211877-36-9 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.62 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (210.25 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | (S,R,S)-(-)-MG-132∣ Z-Leu-D-Leu-Leu-al |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?