Läs mer
Tocris Bioscience™ (R)-MG 132, >98%
Beskrivning
Potent 20S proteasome inhibitor (IC50 = 0.22 nM). Exhibits cytostatic and cytotoxic effects in tumor cells in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1211877-36-9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produkttyp | N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-leucyl-N-[(1S)-1-formyl-3-methylbutyl]-D-leucinamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.63 |