Läs mer
(R)-N-(1-Carboxyethyl)-D-norvaline 1-Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-N-(1-Carboxyethyl)-D-norvaline 1-Ethyl Ester |
| CAS | 145682-38-8 |
| Molekylformel | C10H19NO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-[(1R)-1-Carboxyethyl]-D-norvaline 1-Ethyl Ester, (R)-2-(((R)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl)amino)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO4/c1-4-6-8(10(14)15-5-2)11-7(3)9(12)13/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(OCC)[C@H](N[C@H](C)C(O)=O)CCC |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[[(2R)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.26 |
| Formel vikt | 217.1314 |