Läs mer
(R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)etyl)-3-(3-(trifluormetyl)fenyl)propanamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide |
| CAS | 1005450-55-4 |
| Molekylformel | C22 H20 F3 N O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzenepropanamide','N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)-, N-[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)benzenepropanamide, N-[1-(R)-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-trifluoromethylphenyl]propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20F3NO/c1-15(19-11-5-8-17-7-2-3-10-20(17)19)26-21(27)13-12-16-6-4-9-18(14-16)22(23,24)25/h2-11,14-15H,12-13H2,1H3,(H,26,27)/t15-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](NC(=O)CCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | N-[(1R)-1-nafthalen-1-yletyl]-3-[3-(trifluormetyl)fenyl]propanamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.4 |
| Formel vikt | 371.1497 |