Läs mer
(R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)etyl)-3-(3-(trifluormetyl)fenyl)propanamid, TRC
Produktkod. 30478069
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30478069 50 mg
1 options
Produktkod. 30478069 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN37848550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide
CAS 1005450-55-4
Molekylformel C22 H20 F3 N O
Kvantitet 50 mg
Synonym Benzenepropanamide','N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)-, N-[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)benzenepropanamide, N-[1-(R)-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-trifluoromethylphenyl]propanamide
InChI formel InChI=1S/C22H20F3NO/c1-15(19-11-5-8-17-7-2-3-10-20(17)19)26-21(27)13-12-16-6-4-9-18(14-16)22(23,24)25/h2-11,14-15H,12-13H2,1H3,(H,26,27)/t15-/m1/s1
LEDER C[C@@H](NC(=O)CCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
IUPAC-namn N-[(1R)-1-nafthalen-1-yletyl]-3-[3-(trifluormetyl)fenyl]propanamid
Molekylvikt (g/mol) 371.4
Formel vikt 371.1497