Läs mer
(R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-α-phenylethylamine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10777202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10777202 1 g Glasflaska 1g
10642912 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10777202 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 338820010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 80548-31-8
Molekylformel C10H15NO
Molekylvikt (g/mol) 165.23
MDL-nummer MFCD01862171
InChI-nyckel GXIWMXAAPLZOBY-SECBINFHSA-N
Synonym r-+-2-1-phenylethyl amino ethanol, 2-1r-1-phenylethyl amino ethan-1-ol, 2-1r-1-phenylethyl amino ethanol, 2-r-alpha-methylbenzylamino ethanol, ethanol, 2-1r-1-phenylethyl amino, r-+-n-2-hydroxyethyl-phenylethylamine, r-+-n-2-hydroxyethyl-alpha-methylbenzylamine, r-+-n-2-hydroxyethyl-alpha-phenylethylamine
PubChem CID 6993821
IUPAC-namn 2-[[(IR)-1-fenyletyl]amino]etanol
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)NCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-α-phenylethylamine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5320 till 1,5350
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande +44° (22 °C c=1,C2H5OH)
Specifik rotation +44.00
Formel vikt 165.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-a-phenylethylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.