Läs mer
(R)-N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-1-phenylethanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-1-phenylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 134430-93-6 |
| Molekylformel | C17H21NO . HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO2/c1-13(15-7-5-4-6-8-15)18-12-14-9-10-16(19-2)17(11-14)20-3/h4-11,13,18H,12H2,1-3H3/t13-/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(CN[C@H](C)c2ccccc2)cc1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.35 |
| Formel vikt | 271.1572 |