missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-(-)-N-3-Benzylnirvanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-N-3-Benzylnirvanol |
| CAS | 790676-41-4 |
| Molekylformel | C18 H18 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)/t18-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@]1(NC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (5R)-3-benzyl-5-ethyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.35 |
| Formel vikt | 294.1368 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?