Läs mer
(R)-N-Benzyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30050599
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050599 25 mg
1 options
Produktkod. 30050599 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3370.070025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(R)-N-Benzyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-N-Benzyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamine Hydrochloride
CAS 163831-65-0
Analyt- eller komponentnamn (R)-N-Benzyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H19 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), (αR)-, 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride, (R)-, 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-N-Benzyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H19N.ClH/c1-15(20-14-16-8-3-2-4-9-16)18-13-7-11-17-10-5-6-12-19(17)18;/h2-13,15,20H,14H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1
LEDER Cl.C[C@@H](NCc1ccccc1)c2cccc3ccccc23
IUPAC-namn (1R)-N-benzyl-1-(1-naphthyl)ethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 297.82
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 297.1284 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.