Läs mer
(R)-(+)-N-bensyl-1-fenyletylamin, ChiPros 99+%, ee 96+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11384186
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384186 25 g 25g
11374186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19298.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38235-77-7
Molekylformel C15H17N
Molekylvikt (g/mol) 211.308
MDL-nummer MFCD00015010
InChI-nyckel ZYZHMSJNPCYUTB-CYBMUJFWSA-N
Synonym r-+-n-benzyl-1-phenylethylamine, r-n-benzyl-1-phenylethanamine, r-+-n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, benzyl 1r-1-phenylethyl amine, r-n-benzyl-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethyl benzylamine, 1r-n-benzyl-1-phenylethanamine, s---n-benzyl-alpha-phenethylamine, pubchem5974
PubChem CID 1268086
IUPAC-namn (1R)-N-benzyl-1-phenylethanamine
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)NCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
Densitet 1.01
Kokpunkt 171°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Anteckningar om analysprocent ee ≥96%
Brytningsindex 1.563
Kvantitet 25 g
Beilstein 3589990
Känslighet Air Sensitive
Optisk rotation +39° (Neat)
Formel vikt 211.31
Procent renhet ≥99%