Läs mer
R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine |
| CAS | 38235-77-7 |
| Molekylformel | C15 H17 N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (αR)-α-Methyl-N-(phenylmethyl)benzenemethanamine, (+)-Benzylphenethylamine, (+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine, (+)-N-Benzyl-α-phenylethylamine, (R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine, (R)-Benzyl(α-methylbenzyl)amine, (R)-N-(α-Methylbenzyl)-N-benzylamine, (R)-N-Benzyl-1-phenyl-1-ethylamine, (R)-N-Benzyl-1-phenylethanamine, (R)-N-Benzyl-1-phenylethylamine, (R)-N-Benzyl-N-α-methylbenzylamine, (R)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine, (R)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine, Benzyl((R)-1-phenylethyl)amine, N-Benzyl((R)-1-phenylethyl)amine, N-Benzyl-(R)-α-methylbenzylamine, N-[(R)-1-Phenylethyl]benzylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N/c1-13(15-10-6-3-7-11-15)16-12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13,16H,12H2,1H3/t13-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](NCc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (1R)-N-benzyl-1-phenylethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.3 |
| Formel vikt | 211.1361 |