Läs mer
(R)-N-Benzyl-3-methoxy-2-(methylamino)propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-N-Benzyl-3-methoxy-2-(methylamino)propanamide |
| CAS | 2295925-92-5 |
| Molekylformel | C12H18N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Lacosamide Impurity 25 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-13-11(9-16-2)12(15)14-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,8-9H2,1-2H3,(H,14,15)/t11-/m1/s1 |
| LEDER | CN[C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (2R)-N-benzyl-3-methoxy-2-(methylamino)propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.28 |
| Formel vikt | 222.1368 |