Läs mer
(R)-N-Benzyl-3-methoxy-2-(N-methylacetamido)propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-N-Benzyl-3-methoxy-2-(N-methylacetamido)propanamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O3/c1-11(17)16(2)13(10-19-3)14(18)15-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3,(H,15,18)/t13-/m1/s1 |
| Formel vikt | 264.15 |
| Procent renhet | >95% |