missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-N-Benzyloxycarbonyl-2-piperidinemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-N-Benzyloxycarbonyl-2-piperidinemethanol |
| CAS | 154499-13-5 |
| Molekylformel | C14 H19 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Piperidinecarboxylic acid, 2-(hydroxymethyl)-, phenylmethyl ester, (2R)-, 1-Piperidinecarboxylic acid, 2-(hydroxymethyl)-, phenylmethyl ester, (+)-, Phenylmethyl (2R)-2-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate, (r)-Benzyl 2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, (R)-2-Hydroxymethylpiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, (R)-Benzyl 2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, (2R)-1-Benzyloxycarbonyl-2-piperidinemethanol, (R)-1-Cbz-2-Hydroxymethylpiperidine, (2R)-1-Cbz-2-hydroxymethyl-piperidine, (R)-N-Benzyloxycarbonyl-2-piperidinemethanol, (2R)-2-(Hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylic acid phenylmethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3/c16-10-13-8-4-5-9-15(13)14(17)18-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13,16H,4-5,8-11H2/t13-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzyl (2R)-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.31 |
| Formel vikt | 249.1365 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?