Läs mer
(R)-N-Boc-2-hydroximetylmorfolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15456528
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456528 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15456528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60062.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135065-71-3 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine
CAS 135065-71-3
Molekylformel C10H19NO4
MDL-nummer MFCD09260605
Synonym r-n-boc-2-hydroxymethylmorpholine, r-tert-butyl 2-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, tert-butyl 2r-2-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, r-4-boc-2-hydroxymethyl-morpholine, r-2-hydroxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-r-morpholin-2-yl methanol, r-2-hydroxymethyl-morpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, ksc496k2p, r-4-n-boc-2-morpholinemethanol, r-n-boc-2-hydroxymethyl morpholine
InChI-nyckel FJYBLMJHXRWDAQ-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCOC(CO)C1
IUPAC-namn tert-butyl (2R)-2-(hydroximetyl)morfolin-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 217.27
Kvantitet 1 g
PubChem CID 1512576
Formel vikt 217.27
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.