Läs mer
(R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid, 98%
Produktkod. 10346444 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10346444 1 g Glass bottle 1g
10517254 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10346444 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399250010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 28697-17-8 | C11H19NO4 | 229.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28697-17-8
Molekylformel C11H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 229.27
MDL-nummer MFCD00237380
InChI-nyckel JQAOHGMPAAWWQO-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-+-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, boc-d-hopro-oh, boc-d-pipecolic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-d-pip-oh, d-n-boc-pipecolic acid, r-1-n-boc-pipecolinic acid, r-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, +-n-boc-r-pipecolinic acid, r-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 688618
IUPAC-namn (2R)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidine-2-carboxylic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 116°C to 119°C
Färg White to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Specifik rotation +62.0° to +65.0° (20°C, 589nm) (c=1%, acetic acid)
Formel vikt 229.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.