Läs mer
(R)-N-BOC-3-Amino-3-phenylpropanoic acid, 95%, 98% ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 10055123 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10055123 250 mg Glass bottle 250mg
10170662 500 mg Glass bottle 500mg
10374212 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10055123 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362862500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161024-80-2
Molekylformel C14H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 265.31
MDL-nummer MFCD01320859
InChI-nyckel JTNQFJPZRTURSI-LLVKDONJSA-N
Synonym r-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-3-amino-3-phenylpropionic acid, boc-beta-phe-oh, r-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid, r-3-boc-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-phenylalanine, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-propionic acid
PubChem CID 7009108
IUPAC-namn (3R)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropanoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-N-BOC-3-Amino-3-phenylpropanoic acid
Namnnotering 98% ee
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 123.4°C
Färg White
Enantiomert överskott 97.5% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 265.31
Procent renhet 95%,98% ee
Fysisk form Powder