Läs mer
(R)-(+)-N-BOC-3-aminopyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10143164 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10143164 5 g Glasflaska 5g
10071614 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10143164 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398270050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 147081-49-0 | C9H18N2O2 | 186.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147081-49-0
Molekylformel C9H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 186.25
MDL-nummer MFCD03419272
InChI-nyckel CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-+-1-boc-3-aminopyrrolidine, r-1-boc-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, r-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, r-bocap, r-+-n-boc-3-aminopyrrolidine, 3r-3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, r-n-boc-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-n-boc-pyrrolidine
PubChem CID 854070
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-aminopyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-N-BOC-3-aminopyrrolidine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.0980g/mL, 1.098
Kokpunkt 243.0°C to 244.0°C
Flampunkt 91°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 186.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(+)-N-BOC-3-aminopyrrolidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • EUH044-Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.