Läs mer
(R)-(-)-N-BOC-3-pyrrolidinol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10775905 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10775905 5 g Glass bottle 5g
10674555 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10775905 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 396860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109431-87-0
Molekylformel C9H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 187.24
MDL-nummer MFCD01317838
InChI-nyckel APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, r-1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, r---n-boc-3-pyrrolidinol, r-n-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine, tert-butyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-pyrrolidinol, r-bochp, r-tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydropyrrolidine, r---boc-3-pyrrolidinol
PubChem CID 6544479
IUPAC-namn tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-N-BOC-3-pyrrolidinol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 62°C to 65°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Specifik rotation -25° to -27° (20°C, 589nm) (C=1, methanol)
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
Formel vikt 187.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(-)-N-BOC-3-pyrrolidinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.