Läs mer
(R)-N-BOC-Allylglycine, 95%, 98% ee
Produktkod. 10652423 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10652423 500 mg Glasflaska 500mg
10500362 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10652423 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362845000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 170899-08-8 | C10H17NR4 | 215,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170899-08-8
Molekylformel C10H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 215.25
MDL-nummer MFCD01320882
InChI-nyckel BUPDPLXLAKNJMI-SSDOTTSWSA-N
Synonym boc-d-allylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-alpha-allyl-d-gly, boc-d-allyglycine.dcha, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, boc-d-allylglycine.dcha, d-boc-allylglycine, boc-d-allyglycine?dcha, boc-d-allyglycine?cha
PubChem CID 638723
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pent-4-ensyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-N-BOC-Allylglycine
Namnnotering 95 % (98 % e.e.)
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Enantiomert överskott 97,5 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Specifik rotation -9,5° till -12,5° (20 °C, 589 nm) (c=1, metanol)
Formel vikt 215.25
Procent renhet 95 %, 98 % ee
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.