Läs mer
(R)-N-BOC-α - Etylalanin, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11935521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
Produktkod. 11935521
Brand: Thermo Scientific Acros 441061000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 123254-58-0 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123254-58-0
Molekylformel C10H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 217.27
MDL-nummer MFCD12963786
InChI-nyckel SHZXLTCEPXVCSV-SNVBAGLBSA-N
Synonym boc-d-isovaline, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid, r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid, boc-iso-valine, r-n-boc-a-ethylalanine, s-n-boc-a-ethylalanine, r-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methyl-butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid
PubChem CID 14284791
IUPAC-namn (2R)-2-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]butansyra
LEDER CCC(C)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-N-BOC-α-Ethylalanine
Smältpunkt 104°C to 112°C
Namnnotering 98% ee
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation -12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 217.27
Procent renhet 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • (R)-N-BOC-alpha-Ethylalanine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.