Läs mer
(R)-N-BOC-Prolinal, 97+%
Produktkod. 10550934 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10550934 1 g Glasflaska 1g
10493345 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10550934 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376230010
 Begränsad artikel
CAS: 73365-02-3 | C10H17NO3 | 199,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73365-02-3
Molekylformel C10H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 199.25
MDL-nummer MFCD01321389
InChI-nyckel YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
Synonym n-boc-d-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinal, r-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-d-prolinal, tert-butyl 2r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r, tert-butyl r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-prolinal, pubchem15956
PubChem CID 7009153
IUPAC-namn tert-butyl (2R)-2-formylpyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-N-BOC-Prolinal
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Autentisk
NMR 97,0 % min.
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4600 till 1,4650 (20 °C, 589 nm)
Specifik rotation +90° till +102° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Densitet 1.059g/mL
Specifikt rotationsförhållande +91,50° (20 °C c=1, kloroform)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.25
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-N-BOC-Prolinal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.