Läs mer
R-(-)-N-Demethyl Deprenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-(-)-N-Demethyl Deprenyl |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H/t11-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 209.0971 |