Läs mer
(R)-N-Desakryloyl N-propionyl ibrutinib, TRC
Produktkod. 30011503
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011503 10 mg
30004936 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011503 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28816510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1839099-22-7
Molekylformel C25 H26 N6 O2
Molekylvikt (g/mol) 442.51
Synonym 1-[(3R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinyl]-1-propanone
IUPAC-namn 1-[(3R)-3-[4-amino-3-(4-fenoxifenyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidyl]propan-1-one
LEDER CCC(=O)N1CCC[C@H](C1)n2nc(c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c5c(N)ncnc25
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-N-Desacryloyl N-Propionyl Ibrutinib
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C25H26N6O2/c1-2-21(32)30-14-6-7-18(15-30)31-25-22(24(26)27-16-28-25)23(29-31)17-10-12-20(13-11-17)33-19-8-4-3-5-9-19/h3-5,8-13,16,18H,2,6-7,14-15H2,1H3,(H2,26,27,28)/t18-/m1/s1
Formel vikt 442.2117