missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-N-Desethyl Oxybutynin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-N-Desethyl Oxybutynin Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H/t20-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 365.1758 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?