Läs mer
(R)-N-FMOC-(2-Furyl)alanin, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 10743603 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10743603 500 mg Glasflaska 500mg
10282472 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10743603 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362495000
Kemiska identifierare
CAS 220497-85-8
Molekylformel C22H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 377.40
MDL-nummer MFCD01311747
InChI-nyckel AJXDCHXGNUFBRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-d-2-furylalanine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-furan-2-yl propanoic acid, fmoc-beta-2-furyl-d-ala-oh, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-2-furyl-d-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-furan-2-yl propanoic acid, fmoc-3-2-furyl-d-alanine, n-fmoc-3-2-furyl-d-alanine, fmoc-beta-2-furyl-d-ala-oh hplc
PubChem CID 16211163
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-(furan-2-yl)propansyra
LEDER OC(=O)C(CC1=CC=CO1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-N-FMOC-(2-Furyl)alanine
Namnnotering 95%, (98% e.e.)
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt till gult
Enantiomert överskott 97.5% min. (HPLC)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 377.39
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.