Läs mer
(R)-N-FMOC-alpha-Methylphenylalanine sesquihydrate, 98%, 98% ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 11985551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11985551 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11985551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441071000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-N-FMOC-α-Methylphenylalanine sesquihydrate
Namnnotering 98% ee
CAS 152436-04-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 79°C to 104°C
Färg White to Yellow
Enantiomert överskott 98.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Molekylformel 1·5 H2O
Kvantitet 100 mg
Specifik rotation +28° to +32° (20°C, 589nm) (c=1 in DMF)
Synonym fmoc-alpha-methyl-d-phenylalanine, fmoc-alpha-benzyl-d-ala, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, fmoc-alpha-methyl-d-phe, fmoc-n-a-methyl-d-phenylalanine, fmoc-, a inverted exclamation mark-benzyl-d-ala, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid
InChI-nyckel KLBKBAAOPOXFSK-RUZDIDTESA-N
LEDER CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-methyl-3-phenylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 428.49
PubChem CID 7010690
Formel vikt 428.49
Procent renhet 98%,98% ee
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • (R)-N-FMOC-alpha-Methylphenylalanine sesquihydrate