Läs mer
(R)-N-FMOC-α -Metyl-2-fluorfenylalanin, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 11945561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11945561 500 mg Glasflaska 500mg
11925561 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11945561 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441115000
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 193086-74-7
Molekylformel C25H22FNO4
Molekylvikt (g/mol) 419.45
MDL-nummer MFCD17019319
InChI-nyckel VNYGHKCAXQKZEQ-RUZDIDTESA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-fluorophenyl-2-methylpropanoic acid, s-n-fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalaine, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophe, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophenylalanine, r-n-fmoc-a-methyl-2-fluorophenylalanine
PubChem CID 44598473
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-(2-fluorfenyl)-2-metylpropansyra
LEDER CC(CC1=C(F)C=CC=C1)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-N-FMOC-α-Methyl-2-fluorophenylalanine
Namnnotering 98% ee
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 111,0 °C till 122,0 °C
Färg Vitt till gult
Enantiomert överskott 98,0 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Specifik rotation 48
Formel vikt 419.46
Procent renhet 98 %, 98 % ee
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • (R)-N-FMOC-alpha-Methyl-2-fluorophenylalanine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.