Läs mer
(R)-N-Formyl Octabase, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-N-Formyl Octabase |
| CAS | 51773-23-0 |
| Molekylformel | C18H23NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (R)-3,4,5,6,7,8-Hexahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2(1H)-isoquinolinecarboxaldehyde; |
| LEDER | COc1ccc(C[C@H]2N(CCC3=C2CCCC3)C=O)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.38 |