Läs mer
Alfa Aesar™ (R)-(-)-N-Methyl-1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethylamine, tech. 90%
Produktkod. 11399435
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399435 1 g 1g
11319445 250 mg 250mg
11309445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399435 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L18657.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 136329-39-0
Molekylformel C13H20N2
Molekylvikt (g/mol) 204.317
MDL-nummer MFCD01318625
InChI-nyckel ZINZYRWMDNKTBY-ZDUSSCGKSA-N
Synonym r-n-methyl-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, r---n-methyl-1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl ethylamine, methyl 1r-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl ethyl amine, 1r-1-phenyl-2-pyrrolidinylethyl methylamine, 1-r-beta-methylamino phenethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine,n-methyl-a-phenyl-, ar, 1r-n-methyl-1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl ethanamine, 1r-n-methyl-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl-ethanamine, 1r-n-methyl-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine
PubChem CID 7577779
IUPAC-namn (1R)-N-methyl-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine
LEDER CNC(CN1CCCC1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-N-Methyl-1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethylamine
Densitet 0.974
Brytningsindex 1.5245
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 4842022
Känslighet Air sensitive
Optisk rotation −78° (Neat)
Formel vikt 204.32
Procent renhet 90%
Kvalitet Technical