Läs mer
(R)-(+)-N,N-dimetyl-1-ferrocenyletylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11355495
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11355495 250 mg 250mg
11345495 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11355495 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19679.MD
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31886-58-5
Molekylformel C14H19FeN
Molekylvikt (g/mol) 257.16
MDL-nummer MFCD00066273
IUPAC-namn (R)-(+)-N,N-dimetyl-l-ferrocenyletylamin
LEDER [Fe].c1cccc1.C[C@@H](N(C)C)c1cccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Densitet 1.222
Kokpunkt 120°C to 121°C (0.7 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.589
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation +13° (c=1 in Ethanol, 5H)
Formel vikt 257.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.