Läs mer
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine (L)-tartrate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11441130
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11441130
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H25778.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C18H25FeNO6
MDL-nummer MFCD09953453
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine (L)-tartrate
Smältpunkt 129°C to 131°C
Kvantitet 1 g
Optisk rotation +14° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 407.26
Procent renhet 95%