missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-N-Nitroso Anabasine, ~ 98% ee, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-N-Nitroso Anabasine |
| CAS | 1795786-06-9 |
| Molekylformel | C10H13N3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-[(2R)-1-Nitroso-2-piperidinyl]pyridine, (R)-3-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/t10-/m1/s1 |
| LEDER | O=NN1[C@@H](C2=CC=CN=C2)CCCC1 |
| IUPAC-namn | 3-[(2R)-1-nitrosopiperidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vikt | 191.1059 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?