missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-N'-Nitrosonornicotine, TRC

Produktkod. 30466753
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30466753 50 mg
30474659 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30466753 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN53503050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 61601-78-3
Molekylformel C9H11N3O
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Synonym 3-[(2R)-1-Nitroso-2-pyrrolidinyl]pyridine, (R)-3-(1-Nitroso-2-pyrrolidinyl)pyridine
LEDER [H][C@]1(C2=CC=CN=C2)CCCN1N=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-N'-Nitrosonornicotine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/t9-/m1/s1
Formel vikt 177.0902
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.