missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-N'-Nitrosonornicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-N'-Nitrosonornicotine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/t9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 177.0902 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?