Läs mer
(R)-Naproxen Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Naproxen Acyl-beta-D-glucuronide |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O9/c1-9(10-3-4-12-8-13(27-2)6-5-11(12)7-10)19(26)29-20-16(23)14(21)15(22)17(28-20)18(24)25/h3-9,14-17,20-23H,1-2H3,(H,24,25)/t9-,14+,15+,16-,17+,20+/m1/s1 |
| Formel vikt | 406.1264 |